Kluczowe dokumenty
05-361
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NFκB p52
Upstate®, from mouse
Synonim(y):
Czynnik wiążący DNA KBF2, chromosom 10 translokacji limfocytów, onkogen Lyt-10, czynnik jądrowy wzmacniacza genu łańcucha lekkiego kappa w komórkach B 2, czynnik jądrowy wzmacniacza genu polipeptydu lekkiego kappa w komórkach B 2, czynnik jądrowy polipeptydu lekkiego kappa w komórkach B 2, czynnik jądrowy polipeptydu lekkiego kappa w komórkach B 2, czynnik jądrowy polipeptydu lekkiego kappa w komórkach B 2.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny NFκB został pierwotnie zidentyfikowany jako kompleks białkowy składający się z podjednostki wiążącej DNA i białka związanego. Podjednostka wiążąca DNA jest funkcjonalnie związana z c-Rel p75 i Rel B p68. Początkowo uważano, że podjednostka p50 jest funkcjonalnie unikalnym białkiem pochodzącym z końca aminowego prekursora oznaczonego jako p105. Wyizolowano cDNA, które koduje alternatywną podjednostkę NFκB wiążącą DNA. Jest on syntetyzowany jako białko, które ulega ekspresji w różnych typach komórek i, podobnie jak p105, ulega rozszczepieniu w celu wytworzenia podjednostki NFκB, w tym przypadku białka oznaczonego jako p52 (wcześniej określanego jako p49). W przeciwieństwie do p50 pochodzącego z p105, p52 działa synergistycznie z p65 w celu stymulacji wzmacniacza HIV w przejściowo transfekowanych komórkach Jurkat.
Specyficzność
Nie reaguje krzyżowo z myszami ani szczurami; reaktywność krzyżowa innych gatunków jest nieznana.
To przeciwciało rozpoznaje podjednostkę p52 NFκB i jej prekursor p100.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 1-444 ludzkiej podjednostki NFκB p52 (Schmidt, R., 1991; Bours, V., 1992).
Zastosowanie
Immunoprecypitacja:
4 µg poprzedniej partii immunoprecypitowało NFκB p52 i jego prekursor p100 z 500 µg lizatu komórek ekstraktu jądrowego HeLa.
Test przesunięcia żelu:
W poprzedniej partii tego przeciwciała użyto 2 µg na test przesunięcia żelowego (Bours, V., 1993).
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-NFκB p52 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania NFκB p52, znanego również jako czynnik wiążący DNA KBF2, translokacja limfocytów chromosomu 10, onkogen Lyt-10 i zostało zwalidowane w EMSA, IP i WB.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblotting in HeLa nuclear extract or in human Raji cell, but not in mouse 3T3/A31 cell and rat PC 12 cell lysates
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in HeLa nuclear extract. A previous lot detected NFκB p52 and its p100 precursor in human Raji cell, but not in mouse 3T3/A31 cell and rat PC 12 cell lysates. Highly recommended for western blotting.
Opis wartości docelowych
52 kDa; prekursor o masie 100 kDa
Postać fizyczna
Chromatografia białka G
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-glicyny, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania:
Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Komentarz do analizy
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-303, Lizat komórek Jurkat.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mary Pulvino et al.
Blood, 120(8), 1668-1677 (2012-07-14)
Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), the most common type of non-Hodgkin lymphoma, remains a partially curable disease. Genetic alterations affecting components of NF-κB signaling pathways occur frequently in DLBCL. Almost all activated B cell-like (ABC) DLBCL, which is the least
Alternative splicing variants of IkappaB beta establish differential NF-kappaB signal responsiveness in human cells
Hirano, F., et al
Molecular and cellular biology, 18, 2596-2607 (1998)
Tumor-derived p53 mutants induce NF-kappaB2 gene expression.
Scian, MJ; Stagliano, KE; Anderson, MA; Hassan, S; Bowman, M; Miles, MF; Deb, SP; Deb, S
Molecular and cellular biology null
vFLIP from KSHV inhibits anoikis of primary endothelial cells.
Efklidou, S; Bailey, R; Field, N; Noursadeghi, M; Collins, MK
Journal of Cell Science null
TNF Receptor-Associated Factor 1 is a Major Target of Soluble TWEAK.
Carmona Arana, JA; Seher, A; Neumann, M; Lang, I; Siegmund, D; Wajant, H
Frontiers in Immunology null
Produkty
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.