Key Documents
SAB5701218
Sigma-Aldrich
Anti-Arginase 2 (ARG2) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Arg2(384)
Opis ogólny
Arginase catalyzes the hydrolysis of arginine to ornithine and urea. At least two isoforms of mammalian arginase exists (types I and II) which differ in their tissue distribution, subcellular localization, immunologic crossreactivity and physiologic function. The type II isoform encoded by this gene, is located in the mitochondria and expressed in extra-hepatic tissues, especially kidney. The physiologic role of this isoform is poorly understood; it is thought to play a role in nitric oxide and polyamine metabolism. Transcript variants of the type II gene resulting from the use of alternative polyadenylation sites have been described.
Immunogen
Recombinant protein of human Arginase 2 (Arginase 2 (ARG2)).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1