Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA019366
Sigma-Aldrich
Anti-LRBA antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Przeciwciało LRBA - przeciwciało anty-LRBA produkowane u królików, Przeciwciało Lrba
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SVLMVSKYRDILEPQNERHSQSCTETGSENENVSLSEITPAAFSTLTTASVEESESTSSARRRDSGIGEETATGLGSHVEVTPHTAPPGVSAGPDAISEVLSTLSLEVNKSPETKNDRGNDLDTKATPSVSV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRBA(987)
Opis ogólny
Gen LRBA (lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 4q31.3. Należy do rodziny białek BEACH (beige and chediak-higashi)-WD40 (β-transducyna). LRBA ulega wszechobecnej ekspresji. Białko lokalizuje się w cytoplazmie. Po aktywacji komórek B LRBA przemieszcza się do błony sieci trans-Golgiego, lizosomów, retikulum endoplazmatycznego i na powierzchnię komórki.
Lrba składa się z domeny BEACH znajdującej się pomiędzy domeną podobną do PH i domeną WD-40.
Immunogen
Lipopolysaccharide-responsive and beige-like anchor protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowano przeciwciało anty-LRBA wytwarzane u królika:
  • w Western blotting
  • sortowanie komórek aktywowane fluorescencją (FACS)
  • analizie BLAST (Basic Local Alignment Search Tool),
  • analizie cytometrii przepływowej
Anti-LRBA antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
LRBA (lipopolisacharyd-responsive and beige-like anchor protein) uczestniczy w endocytozie receptorów aktywowanych ligandami. Mutacje w LRBA są powiązane z objawami podobnymi do nieswoistego zapalenia jelit (IBD), autoimmunologicznym zespołem limfoproliferacyjnym i zespołem IPEX (dysregulacja immunologiczna, polendokrynopatia, enteropatia, sprzężona z chromosomem X).
Lrba oddziałuje z kinazą białkową A i moduluje wewnątrzkomórkowy transport pęcherzyków do aktywowanych kompleksów receptorowych. Wspomaga to wydzielanie i odkładanie w błonie cząsteczek efektorowych układu odpornościowego, takich jak cytotoksyczny antygen-4 związany z limfocytami T (CTLA4). Domena podobna do PH ma kluczowe znaczenie dla asocjacji z błoną, a domena WD-40 pomaga w wiązaniu ligandów i sygnalizacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74669
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
LRBA gene deletion in a patient presenting with autoimmunity without hypogammaglobulinemia.
Siobhan O Burns et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 130(6), 1428-1432 (2012-09-18)
Clinical, immunological and genetic characteristic of patients with clinical phenotype associated to LRBA-deficiency in Colombia.
Martinez-Jaramillo C, et al.
columbia medica, 50(3), 176-191 (2019)
Ulrich Salzer et al.
Arthritis research & therapy, 14(5), 223-223 (2012-10-10)
Common variable immunodeficiency (CVID) describes a heterogeneous subset of hypogammaglobulinemias of unknown etiology. Typically, patients present with recurrent bacterial infections of the respiratory and gastrointestinal tract. A significant proportion of CVID patients develops additional autoimmune, inflammatory or lymphoproliferative complications. CVID
Deniz Cagdas et al.
Journal of clinical immunology, 39(7), 726-738 (2019-08-23)
Autosomal recessively inherited lipopolysaccharide-responsive beige-like anchor (LRBA) protein deficiency was shown to be responsible for different types of inborn errors of immunity, such as common variable immunodeficiency (CVID) and autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS). The aim of this study was to
Nina Kathrin Serwas et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(1), 40-47 (2014-12-06)
Inflammatory bowel diseases (IBDs) denote a heterogeneous group of disorders associated with an imbalance of gut microbiome and the immune system. Importance of the immune system in the gut is endorsed by the presence of IBD-like symptoms in several primary
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019366-100UL4061837138850
HPA019366-25UL4061842867684