Kluczowe dokumenty
SAB4503087
Sigma-Aldrich
Anti-WASP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IMD2, WAS, Wiskott-Aldrich syndrome protein, Wiskott-Aldrich syndrome protein homolog
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WAS(7454)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-WASP wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka WASP.
WASP (białko zespołu Wiskotta-Aldricha) koduje białko o masie 65 kDa, zlokalizowane w cytoplazmie. Gen WASP jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xp11.23.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego WASP.
Zakres immunogenów: 256-305
Działania biochem./fizjol.
WASP (białko zespołu Wiskotta-Aldricha) jest uważane za białko rusztowania, które integruje sygnały z powierzchni komórki z cytoszkieletem aktyny. Gen WASP reguluje polimeryzację aktyny, przyczyniając się do aktywacji i migracji komórek T. Wiadomo, że neuronalne WASP reguluje różne procesy komórkowe, w tym infekcję patogenami, transport pęcherzyków, tworzenie i wzrost inwadopodium oraz wydłużanie neurytów. Mutacja w tym genie powoduje WAS, recesywny niedobór odporności sprzężony z chromosomem X.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular difference between WASP and N-WASP critical for chemotaxis of T-cells towards SDF-1α
Jain N, et al.
Scientific Reports, 5, 15031-15031 (2015)
Neural Wiskott-Aldrich syndrome protein (nWASP) is implicated in human lung cancer invasion
Frugtniet BA, et al.
BMC Cancer, 17(1), 224-224 (2017)
X-Linked Syndrome of Polyendocrinopathy, Immune Dysfunction, and Diarrhea Maps to Xp11.23-Xq13.3
Bennett CL, et al.
American Journal of Human Genetics, 66(2), 461-468 (2000)
Novel WASP mutation in a patient with Wiskott-Aldrich syndrome: Case report and review of the literature.
Eghbali M, et al.
Allergologia et Immunopathologia, 44(5), 450-454 (2016)
Noah Joseph et al.
FEBS letters, 588(21), 3808-3815 (2014-09-15)
The Nck adapter protein is involved in key cellular functions, such as actin polymerization and reorganization, serving as a molecular bridge between the surface complex essential for foreign antigen recognition, the T-cell antigen receptor (TCR), and the actin machinery. However