Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1750
Sigma-Aldrich
Anti-LRBA Antibody, clone 3H22 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharyd i podobne do beżu; Białko podobne do beżu; Białko podobne do CDC4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H22, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 319.11 kDa
observed mol wt ~320 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRBA(987)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3H22 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharyd i podobne do beżu (LRBA). Jego celem jest epitop w N-końcowej połowie.
Immunogen
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający 244 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiego białka kotwiczącego reagującego na lipopolisacharyd i podobnego do beżu (LRBA).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło LRBA w lizacie komórek U2OS.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LRBA w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło LRBA w milionie komórek U2OS.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło LRBA w komórkach NIH3T3.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło LRBA w lizacie komórek U2OS.
Opis wartości docelowych
Białko kotwiczące reagujące na lipopolisacharydy i podobne do beżu (UniProt: P50851; znane również jako białko podobne do beżu, białko podobne do CDC4) jest kodowane przez gen LRBA (znany również jako BGL, CDC4L, LBA) (identyfikator genu: 987) u człowieka. LRBA jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym, które wykazuje wszechobecną ekspresję w normalnych tkankach, ale jego ekspresja jest podwyższona w nowotworach złośliwych. W komórkach odpornościowych. Występuje we wszystkich przedziałach błonowych, które są związane z sygnalizacją receptora, w tym w błonie plazmatycznej, kompleksie Golgiego, dołach pokrytych klatryną i pęcherzykach trans-endocytarnych. Jego ekspresja jest indukowana w komórkach B i makrofagach przez bakteryjne lipopolisacharydy (LPS). Zgłoszono dwie izoformy LRBA, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. LRBA zawiera 2 domeny BEACH (Beige i Chediak-Higashi) i sześć powtórzeń WD na C-końcu. LRBA może być zaangażowany w sprzęganie transdukcji sygnału i transportu pęcherzyków, aby umożliwić spolaryzowane wydzielanie i / lub odkładanie w błonie cząsteczek efektorowych układu odpornościowego. Koordynuje sygnalizację receptorów immunologicznych w celu promowania funkcji efektorowych i odgrywa kluczową rolę w regulacji immunologicznej. Mutacje w genie LRBA prowadzą do zaburzeń układu odpornościowego, w tym wadliwego różnicowania komórek B i zmniejszonej lub nieobecnej produkcji przeciwciał, co skutkuje nawracającymi infekcjami we wczesnym dzieciństwie. Mutacje w genie LRBA są związane z wadliwym różnicowaniem komórek B i zmniejszoną lub nieobecną produkcją przeciwciał. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Park, MY et al. (2016). Nat. Sci. Rep. 6; 36568; Wang, J-W., et al. (2014). J. Allergy Clin. Immunol. 133(2; suppl); AB251).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)