Kluczowe dokumenty
Z647225
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
graduations 10.0 mL
zakres pomiaru objętości
1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
Wysokość
470 mm
Opis ogólny
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Conformity ′H′ certified
- Calibrated to Class A tolerances
- Batch coded for traceability
- Graduations in white enamel
- Robust hexagonal foot
Inne uwagi
Symbol H oznacza, że butla została wyprodukowana przez Bibby Sterilin Limited w ramach ścisłych procedur kontroli jakości zgodnie z Eichordnung, niemieckimi federalnymi przepisami dotyczącymi miar i wag.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647225-2EA | 4061833446195 |