Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
ZRB2373
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin-5 Antibody, clone 1D3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Podjednostka 140 kDa czynnika rozpraszającego komórki, Podjednostka 140 kDa dużego adhezyjnego czynnika rozpraszającego, Podjednostka CSF 140 kDa, Podjednostka Ladsin 140 kDa, Podjednostka gamma epiligryny, Podjednostka gamma kalininy, Podjednostka gamma lamininy-5, Podjednostka gamma nicejiny, Podjednostka gamma-2 lamininy, Podjednostka kalininy/niceiny/epiligryny 100 kDa, Łańcuch B2t lamininy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D3, recombinant monoclonal
opis
1D3 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 130.98 kDa
observed mol wt ~140 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... LAMC2(3918)
Opis ogólny
Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać bardziej ekologiczne produkty alternatywne, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, zostało wyprodukowane bez szkody dla zwierząt i jest wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1D3 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa lamininę-5. Celuje w epitop w obrębie 24 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiej podjednostki lamininy 2 (Laminin-5).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło lamininę-5 w lizacie komórek A431.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło lamininę-5 w ekstrakcie błony komórkowej A431.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło lamininę-5 w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło lamininę-5 w komórkach A431.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Podjednostka gamma-2 lamininy (UniProt: Q13753; znana również jako podjednostka czynnika rozpraszającego komórki 140 kDa, podjednostka CSF 140 kDa, podjednostka Epiligrin gamma, podjednostka Kalinin gamma, podjednostka Kalinin/nicein/epiligrin 100 kDa, podjednostka Ladsin 140 kDa, Laminin B2t chain, Laminin-5 subunit gamma, Large adhesive scatter factor 140 kDa subunit, Nicein subunit gamma) jest kodowany przez gen LAMC2 (znany również jako LAMB2T, LAMNB2) (Gene ID: 3918) u człowieka. Laminina jest główną glikoproteiną błony podstawnej składającą się z łańcuchów α, β i γ, które są związane ze sobą wiązaniami dwusiarczkowymi. Jest to kluczowy składnik kompleksu kotwiczącego łączącego keratynocyty z leżącą poniżej skórą właściwą. W rodzinie laminin odnotowano ponad 15 różnych izoform, które ulegają ekspresji w sposób specyficzny dla tkanki i odgrywają różną rolę w każdej tkance. γ2, podjednostka lamininy-5 (znana również jako laminina-332), jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Stwierdzono, że często ulega nadekspresji jako monomer lub jako heterodimer β3-γ2 w nowotworach inwazyjnych i jest uważany za marker inwazji. Posiada 8 domen podobnych do EGF. Według doniesień, adhezja i ruchliwość komórek Laminin-5 są regulowane przez proteolityczne rozszczepienie krótkiego ramienia łańcucha Laminin 2 przez BMP-1 lub MT1-MMP. To rozszczepienie uwalnia 45 kDa N-końcowy fragment proteolityczny (γ2pf). Krótkie ramię i γ2pf mogą być dalej rozszczepiane przez proteazy serynowe i metaloproteinazy macierzy, co prowadzi do uwolnienia małych fragmentów N-końcowych. Fragmenty podobne do γ2pf zostały zgłoszone jako obecne w kondycjonowanym podłożu hodowanych komórek nowotworowych i w surowicy ludzi chorych na raka. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, odtwarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Miyazaki, K., et al. (2016). Cancer Sci. 107(12); 1909-1918; Sato, H., et al. (2014). Cancer Sci. 105(2); 168-175; Schneider, H., et al. (2007). Eur. J. Cell Biol. 86(11-12); 701-717).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)