MAB2059-C
Anti-Integrin B4 Antibody, clone ASC-8, Azide & Ascites Free
clone ASC-8, from mouse
Synonim(y):
Integrin beta-4, Integrin B4, Integrin Beta4, GP150, CD104
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB4(3691)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inhibition Assay Analysis: A representative lot inhibits SCC9 cell adhesion to human and EHS laminin and laminin GD-2 peptides, but not to type IV collagen or fibronectin. It does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin B4 in SCC9, SKOV-3, HUVEC cells. It also detected Integri B4 in RKO and K562 cells transfected for CD104 expression. It does not stain Integrin B4 in monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin B4 from surface-biotinylated SCC9 cells. Immunoprecitated Integrin B4 was then observed at 66 kDa, 76 kDa, 120 kDa, 135 kDa and 200kDa (reduced), or 66 kDa, 110 kDa, 125 kDa, 130 kDa and 190kDa (non-reduced) in PAGE.
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Integrin B4 in 1X10E6 A431 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2