MAB2058
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-3
clone ASC-3, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD104
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ASC-3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB4(3691)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
laminin and laminin GD-2 peptide, but not to EHS laminin, type IV collagen or fibronectin. Does not inhibit SKOV-3 cell adhesion to laminin, fibronectin or type IV collagen.
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue, foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelium (HUVEC). Stains RKO or K562 cells transfected for CD104 expression. Does not stain monocytes, neutrophils, lymphocytes, T cells, B cells or platelets.
Immunoprecipitation: precipitates PAGE bands of 66, 76, 120, 135 and 200kDa (reduced) or 66, 110, 125, 130 and 190kDa (non-reduced) from surface-biotinylated SCC9 cells.
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2