MAB1973Z
Anti-Integrin α1 Antibody, clone FB12, azide free
clone FB12, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49a, MAB1973
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FB12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA1(3672)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Zastosowanie
Immunoprecipitation: 1 μg/mL
FACS analysis: 2 μg/mL
ELISA: 0.5 μg/mL
Inhibition of activated human lymphocyte binding to laminin, collagen IV and fibronectin (Fabbri, 1996): 1-5 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Microvascular endothelium
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2