FCABS326PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H4 Antibody-PE
Milli-Mark®, from rabbit
Synonim(y):
Histone H4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H4C1(8359)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Histones
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HeLa cells
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2