MABF3107
Anti-ULBP2 Antibody, clone BUMO1
Synonim(y):
ALCAN-alpha, N2DL-2, NKG2D ligand 2, NKG2DL2, Retinoic acid early transcript 1H, UL16-binding protein 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BUMO1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.37 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... ULBP2(80328)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in C1R cells expressing ULBP2.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected ULBP2 in one million C1R cells expressing ULBP2.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected ULBP2 in ELISA applications (Waldhauer, I., et al. (2006). Cancer Res. 66(5):2520-6; Weil, S., et al. (2017). Front Immunol. 10:8:387).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected ULBP2 in Flow Cytometry applications (Welte, S.A., et al. (2003). Eur J Immunol. 33(1):194-203; Waldhauer, I., et al. (2006). Cancer Res. 66(5):2520-6; Heinemann, A., et al. (2012). Cancer Res. 72(2):460-71).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1