Kluczowe dokumenty
SAB4200466
Sigma-Aldrich
Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody, Mouse monoclonal
clone AH12.2, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-ARVC10, Monoclonal Anti-ARVD10, Monoclonal Anti-CDHF5, Monoclonal Anti-CMD1BB, Monoclonal Anti-Desmoglein 2 (DSG2) antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HDGC, Monoclonal Anti-desmoglein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AH12.2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~150 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa total cell extracts
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSG2(1829)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Desmoglein 2 (DSG2) (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy AH12.2 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych preparatami wzbogaconymi w tratwę lipidową ludzkich komórek nabłonka jelitowego T84. Desmogleiny są rodziną białek kadherynowych. Istnieją cztery różne geny desmoglein (DSG1-DSG4), z których każdy ulega różnej ekspresji w zależności od rodzaju tkanki i stanu różnicowania. Desmogleina-2 (DSG2) ulega powszechnej ekspresji w tkankach nabłonkowych i nienabłonkowych, takich jak jelita, naskórek, jądra i serce.
Immunogen
pochodzący z hybrydomy AH12.2 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych preparatami ludzkich komórek nabłonka jelitowego T84 wzbogaconymi w tratwę lipidową.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało przeciwko desmogleinie 2 (DSG2) produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Desmogleiny odgrywają ważną rolę w tworzeniu desmosomów, połączeń między komórkami, często występujących zarówno w nabłonku prostym, jak i płaskim. Zrosty te są ważne dla zapewnienia integralności tkanek i regulacji parakomórkowego ruchu substancji rozpuszczonych oraz ograniczenia dostępu patogenów do leżących poniżej przedziałów tkankowych. Wykazano, że desmogleina-2 (DSG2) reguluje liczne procesy komórkowe, w tym proliferację i apoptozę. Wewnątrzkomórkowe fragmenty DSG2 promują apoptozę w komórkach nabłonka okrężnicy. Mutacje w tym genie są powiązane z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory (ARVC).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in desmoglein-2 gene are associated with arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Pilichou K, et al.
Circulation, 113(9), 1171-1179 (2006)
Desmoglein as a target in skin disease and beyond
Amagai M, and John RS
The Journal of Investigative Dermatology, 132(3), 776-784 (2012)
Characterization of full-length and proteolytic cleavage fragments of desmoglein-2 in native human colon and colonic epithelial cell lines
Kolegraff K, et al.
Cell adhesion & migration, 5(4), 306-314 (2011)
Lisa Leon Gallegos et al.
Scientific reports, 6, 27114-27114 (2016-06-04)
Cell-cell adhesion is central to morphogenesis and maintenance of epithelial cell state. We previously identified 27 candidate cell-cell adhesion regulatory proteins (CCARPs) whose down-regulation disrupts epithelial cell-cell adhesion during collective migration. Using a protein interaction mapping strategy, we found that