Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej".
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2H22 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa kinazę białkową Ca. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od domeny C2 w N-końcowej połowie.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z N-końcowej połowy domeny C2 ludzkiej kinazy białkowej Ca.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek U2OS.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PKCa w lizacie komórek U2OS.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PKCa w lizatach komórek MCF-7 i HeLa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PKC w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło PKC w wycinkach tkanki ludzkiej kory mózgowej.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Kinaza białkowa C typu alfa (UniProt: P17252; znana również jako EC:2.7.11.13, PKC-A, PKC-alfa) jest kodowana przez gen PRKCA (znany również jako PRKACA) (Gene ID: 5578) u człowieka. Kinaza białkowa C, wszechobecna, zależna od fosfolipidów kinaza serynowo-treoninowa, bierze udział w transdukcji sygnału związanego z proliferacją, różnicowaniem i apoptozą komórek. Opisano co najmniej jedenaście blisko spokrewnionych izozymów PKC, które różnią się strukturą, właściwościami biochemicznymi, dystrybucją tkankową, lokalizacją subkomórkową i specyficznością substratową. PKCa jest konwencjonalnym, aktywowanym przez Ca2+, zależnym od diacylogliceroli (DAG) izozymem PKC. Jego domena kinazy białkowej jest zlokalizowana w aminokwasach 339-597, a także ma C-końcową kinazę AGC, która jest zlokalizowana w aminokwasach 598-668. Miejsce wiązania Ca2+ PKCa znajduje się w domenie regulatorowej, która zawiera dwa konserwowane regiony, C1 i C2, które odgrywają istotną rolę w regulacji aktywności enzymu. Domena C2 (aa 158-275) służy jako czujnik wapnia. Domena katalityczna składa się z wysoce konserwowanych regionów C3 i C4. Region C3 zawiera sekwencję konsensusową wiążącą ATP, podczas gdy region C4 jest odpowiedzialny za wiązanie substratu białkowego. PKCa ulega wysokiej ekspresji w wielu komórkach nowotworowych, gdzie może działać jako promotor nowotworu i jest zaangażowana w złośliwe fenotypy kilku nowotworów, takich jak glejaki i rak piersi. Może pozytywnie regulować angiogenezę, agregację płytek krwi i tworzenie skrzeplin w tętnicach. Z drugiej strony, negatywnie reguluje kurczliwość mięśnia sercowego i reguluje funkcję kardiomiocytów poprzez fosforylację sercowej troponiny T, która indukuje znaczne zmniejszenie aktywności ATPazy aktomiozynowej, wrażliwości miofilamentów na wapń i kurczliwości mięśnia sercowego. Promuje również wzrost komórek poprzez fosforylację i aktywację RAF1, który pośredniczy w aktywacji kaskady sygnałowej MAPK/ERK oraz poprzez regulację w górę inhibitora kinazy zależnej od cykliny 1A (CDKN1A), który ułatwia tworzenie aktywnego kompleksu kinazy zależnej od cykliny (CDK) w komórkach glejaka. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany