MABE1045
Anti-CTIP2/BCL11B Antibody, clone 25B6
clone 25B6, from rat
Synonim(y):
B-cell lymphoma/leukemia 11B, B-cell CLL/lymphoma 11B, BCL-11B, COUP-TF-interacting protein 2, mRit1, Radiation-induced tumor suppressor gene 1 protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
25B6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL11B(64919)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected CTIP2 localization in 4% paraformaldehyde-fixed floating embryonic (E14 & E16) and postnatal (P3 & P6) mouse brain sections (Arlotta, T., et al. (2005). Neuron. 45(2):207-221).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected doublet CTIP2 bands, representing two spliced isoforms, in Jurkat nuclear extracts as well as in SIRT1 immunoprecipitate (Senawong, T., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(44):43041-43050).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CTIP2/BCL11B in 10 µg of HEK293 cell lysate.