MABN1189
Anti-GluR2 Antibody, clone 14C12.2
clone 14C12.2, from mouse
Synonim(y):
Glutamate receptor 2, AMPA-selective glutamate receptor 2, GluA2, GluR-2, GluR-B, GluR-K2, GluR2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14C12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIA2(2891)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of rat brain membrane extract.
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 in 10 µg of mouse brain membrane extract.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1