AB15452
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonim(y):
Microtubule associated protein 2
About This Item
Polecane produkty
product name
Anti-MAP2 Antibody, Chemicon®, from chicken
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Map2(17756)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry: 1:1000-1:2,000 using 2% paraformaldehyde fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2