MABD51
Anti-Brn-2 (POU3F2) Antibody, clone 8C4.2
clone 8C4.2, from mouse
Synonim(y):
POU domain, class 3, transcription factor 2, Brain-specific homeobox/POU domain protein 2, Brain-2, Brn-2, Nervous system-specific octamer-binding transcription factor N-Oct-3, Octamer-binding protein 7, Oct-7, Octamer-binding transcription factor 7, OTF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C4.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU3F2(5454)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Brn-2 (POU3F2) in 10 µg of SK-N-MC cell lysates.
Opis wartości docelowych
The calculated molecular weight is 47 kDa Brn-2 (POU3F2) may be observed at ~50-55 kDa in some cell lysates (Wolfe, A., et al., (2002). Molecular Endocrinology. 16(3):435-449).
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
SK-N-MC cell lysates
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1