Kluczowe dokumenty
Z743343
Sigma-Aldrich
Laser Cryo-Babies®
white, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1020 pkg
Synonim(y):
etykiety na fiolki do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1020 pkg
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech MINI-1700
Parametry
70 to -196 °C temp. range
metody
cryopreservation: suitable
dł. × szerokość
1.28 in. × 0.50 in.
kolor
white
Opis ogólny
Label large numbers of 1.5 mL or 2 mL microcentrifuge tubes with the convenience and automation of word processing. Chemically inert labels adhere tightly and withstand autoclaving, freezing (incl: liquid nitrogen), most organic solvents, and caustics. Sheets are specially top-coated to accept laser printing. Thin film and non-migrating adhesive mean that labeled tubes will not bind in centrifuge rotor.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
  • Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
  • Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia lub degradacji.
  • Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
  • Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
  • Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)