Z740248
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, size 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
Synonim(y):
etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Polecane produkty
Materiały
paper
white
opakowanie
pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-6000
Parametry
temp. range at 70 to -196 °C
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Opis ogólny
Uwaga: Etykiety te NIE SĄ KOMPATYBILNE z drukarkami Dymo 550.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)