Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Synonim(y):
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Polecane produkty
Materiały
white
opakowanie
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DTCR-6100
metody
cryopreservation: suitable
szer. × dł.
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
Opis ogólny
Temperature Range: 70°C to -196°C
Zastosowanie
Cryogenics
Informacje prawne
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech