Kluczowe dokumenty
Z740267
Laser Cryo-Tags®
white, size 2.625 in. (67 mm) × 1.0 in. (25 mm)
Synonim(y):
Laserowe krioznaczniki®, etykiety do zamrażarek, etykiety na fiolki kriogeniczne
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
polyolefin
white
opakowanie
pack of 600 ea (52 labels per sheet)
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech LCRY-1258
metody
cryopreservation: suitable
rozmiar
2.625 in. (67 mm) × 1.0 in. (25 mm)
Opis ogólny
Wytrzymałość - obojętne chemicznie etykiety poliolefinowe są odporne na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących. Przylegają do większości tworzyw sztucznych†, szkła i metali, nie pękając, nie odklejając się ani nie ulegając degradacji
Odporność na temperaturę - od -196°C do 100°C, 569 może wytrzymać wrzące kąpiele wodne, umiarkowane temperatury pieca (150°C), autoklawowanie i ekstremalne temperatury zamrażania (azot w fazie ciekłej i parowej)
Specjalna konstrukcja - arkusze etykiet są specjalnie powlekane, aby ułatwić drukowanie laserowe. Odporne na ciepło, płaskie arkusze nie zacinają się w drukarkach laserowych
Idealny rozmiar - pasują do szerokiej gamy fiolek, mikroprobówek, pudełek do przechowywania i innych pojemników.
Cryo-Tags laser label sheets are specially designed to permanently accept laser printing. Able to withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. Cryogenic labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic vials, microtubes, test tubes, glass vials, beakers and metal racks. Also able to withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymuje temperatury od -196°C do 150°C, w tym azot w fazie ciekłej i parowej, wrzące kąpiele wodne (100°C), autoklawowanie i umiarkowane temperatury pieca (150°C).
  • Chemicznie obojętny, odporny na większość rozpuszczalników organicznych i środków żrących.
  • Przylega do większości tworzyw sztucznych, szkła i metali bez pękania, łuszczenia się lub degradacji.
  • Odporne na ciepło, płaskie arkusze są specjalnie powlekane, aby umożliwić drukowanie laserowe i nie zacinają się w drukarkach laserowych.
  • Wykonane z elastycznego materiału poliolefinowego† i kleju akrylowego.
  • Ta unikalna kombinacja rozszerza się i kurczy wraz z wahaniami temperatury, co skutkuje silnym wiązaniem kleju
Informacje prawne
CAB-O-SIL is a registered trademark of Cabot Corp.
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)