Kluczowe dokumenty
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
1000 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie:
pack of 800 ea
producent / nazwa handlowa:
Molecular BioProducts 2079
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 800 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2079
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1000 μL
Opakowanie
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatybilność
Compatibility
Biohit mLINE 100-1000 μl
BioHit Proline Variable
Eppendorf Research/Reference
Gilson/Pipetman P-1000
Labsystems 4027/4500
Nichiryo/Oxford Benchmate
Socorex Calibra
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)