Z709328
ART® self-sealing barrier pipette tips
volume range 100-1000 μL, sterile, ART 1000
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 800 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2279
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
100-1000 μL
pojemność
100—1000 μL
Opis ogólny
Zastosowanie
- Kryminalistyka
- Ogólne prace PCR
- Pobieranie próbek radioizotopowych
- Badania genetyczne
Cechy i korzyści
- Nie zawiera DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
- Dostępne w szerokiej gamie opcji, w tym sterylnych, niesterylnych i różnych opcji pakowania.
- Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości w branży.
Opakowanie
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatybilność
Biohit mLINE 100-1000 μl
Biohit Proline-Electronic 1000 μl
Biohit Variable 200-1000 μl
Capp Aero 1000 μl
Corning 4964 100-1000 μl
Eppendorf Research/Reference 100-1000 μl
Eppendorf 4810 100-1000 μl
Eppendorf Research Pro 50-1000 μl
Eppendorf Response 4850 50-1000 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 200-1000 μl
Mettler-Toledo VoluMate 100-1000 μl
Pipetman P-1000 100-1000 μl
Rainin EDP 2 100-1000 μl
Rainin EDP Plus 100-1000 μl
Rainin Pipet Plus 100-1000 μl
Rainin Pipetman 100-1000 μl
Transferpette 100-1000 μl
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)