Kluczowe dokumenty
Z717177
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20, volume range 0.5-20 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless tip
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2149
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
20 μL
zakres pojemności
0.5-20 μL
pojemność
0.5—20 μL
kompatybilność
for use with
  • Eppendorf Research Pro .5-10 μl
  • Eppendorf Response 4850 .5-10 μl
  • Eppendorf Reference/Ultra Micro 2-20 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 .5-10 μl
  • Nichiryo BenchMate .5-10 μl
  • Rainin Pipet Plus 2.5-20 μl
  • Rainin Pipetman 2.5-20 μl
  • Transferpette Multi-Channel 2.20 μl
Opakowanie
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)