Z676772
ART® barrier tip
maximum volume 1000 μL, Tip design ART 1000XL, Reload insert, low retention: no
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
low retention: no
Reload insert
Tip design ART 1000XL
opakowanie
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2179-RI
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1000 μL
pojemność
1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, końcówki ART są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy i pirogenów i są idealne do pipetowania próbek radioaktywnych, procedur amplifikacji nukleinowej lub wszelkich zastosowań, w których wymagana jest krytyczna obsługa próbek.
Dostępne jako wkłady przeładunkowe składające się ze sterylnych, wstępnie załadowanych blistrów z 96 końcówkami z lub bez stojaków na zawiasach. Puste stojaki na zawiasach są również dostępne osobno.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z676772-4X768EA | 4061832934921 |