Z645605
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size L
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
natural gloves
natural natural rubber
rozmiar
L
sterylność
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free: no
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
producent / nazwa handlowa
Microflex CFG-900-L
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Opis ogólny
ComfortGrip gloves are a perfect match of quality and price. ComfortGrip is the glove your customers have been searching for.
Thickness:
- Cuff: 0.10 mm (3.9 mil)
- Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
- Finger: 0.15 mm (5.9 mil)
- Length: 245 mm (9.7")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z645605-100EA | 4061833017623 |
Z645605-10X100EA | 4061833017630 |