Z265179
Microflex® ULTRA ONE® powder-free latex gloves
size 7‑7.5 M
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
vinyl
white gloves
rozmiar
7‑7.5 M
sterylność
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free: no
powder-free
opakowanie
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Microflex UL-315-M
dł. × grubość
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
Opis ogólny
Can be worn comfortably for hours.
- 100% powder-free, non-contaminating
- Ultra-Grip surface for non-slip wet gripping power
- Gradient dipping varies glove thickness for maximum sensitivity
- Triple reinforced cuff and palm
Thickness:
- Cuff: 0.18 mm (7.1 mil)
- Palm: 0.25 mm (9.8 mil)
- Finger: 0.35 mm (13.8 mil)
- Length: 300 mm (11.8")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z265179-10PAK | 4061833016350 |
Z265179-10X1PAK | |
Z265179-1PAK | 4061833016367 |