Kluczowe dokumenty
Z288349
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 6‑61/2 S
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiały
latex
natural gloves
rozmiar
6‑61/2 S
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Microflex 63-864-070
dł. × grubość
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
Opis ogólny
These gloves are thickest at the fingertips for greater barrier protection as well as textured fingers for gripping in wet and dry conditions. In addition, the gloves are powder-free, fully chlorinated and beaded-cuff.
  • 100% powder-free, non-contaminating
  • Controlled manufacturing process for greater product consistency
  • Fingertip textured for enhanced wet and dry gripping
  • Longer and thicker than typical exam gloves for added protection
Thickness:
  • Cuff: 0.13 mm (5.1 mil)
  • Palm: 0.16 mm (6.3 mil)
  • Finger: 0.23 mm (9.1 mil)
  • Length: 248 mm (9.8")
Inne uwagi
Microflex Diamond Grip Plus jest w trakcie rebrandingu. Nowa nazwa produktu to Microflex 63-864. Zmiany dotyczą wyłącznie nazwy i opakowania. Specyfikacje materiałowe nie uległy zmianie.
Informacje prawne
Diamond Grip is a registered trademark of Microflex Corp.
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z288349-10PAK4061833016411
Z288349-1PAK4061835575381