Z288373
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 9‑91/2 XL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
latex
natural gloves
rozmiar
9‑91/2 XL
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
producent / nazwa handlowa
Microflex 63-864-100
dł. × grubość
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
Opis ogólny
- 100% powder-free, non-contaminating
- Controlled manufacturing process for greater product consistency
- Fingertip textured for enhanced wet and dry gripping
- Longer and thicker than typical exam gloves for added protection
Thickness:
- Cuff: 0.13 mm (5.1 mil)
- Palm: 0.16 mm (6.3 mil)
- Finger: 0.23 mm (9.1 mil)
- Length: 248 mm (9.8")
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z288373-10PAK | 4061833016466 |
Z288373-1PAK | 4061833016473 |