Merck
Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2180B
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
5 mL
zakres pojemności
1000-5000 μL
Opis ogólny
Handle up to 5 mL with this large volume tip
Opakowanie
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatybilność
Compatibility
Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
Nichiryo BenchMate 1-5 ml
Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.