Z709298
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 500, volume range 50-500 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
opakowanie
pack of 800 ea (Racked)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2275
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
500 μL
zakres pojemności
50-500 μL
Opis ogólny
SoftFit design makes loading and ejecting easy
Opakowanie
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatybilność
Compatibility
Eppendorf 4810 50-250 μl
Biohit Electronic 50-500 μl
Transferpette 25-250 μl
Eppendorf 4810 50-250 μl
Biohit Electronic 50-500 μl
Transferpette 25-250 μl
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.