Z569755
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000E, volume range 100-1000 μL, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
RNase free
barrier
endotoxin free
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
opakowanie
pack of 800 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2079E
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
100-1000 μL
Opakowanie
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)