Kluczowe dokumenty
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 50 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1463
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)