Z627410
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, polypropylene stopper
Synonim(y):
Kolba miarowa z korkiem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
wide-neck
Połączenie
joint: ST/NS neck12/21
opis
calibrated to contain (TC, IN)
Właściwości
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 37293
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.06 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.