Z623598
Hettich® centrifuge adapters
for ROTINA 38/38R, ROTINA 420/420R and ROTANTA 460/460R, for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7 mL round bottom tubes (12x100 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Polecane produkty
Właściwości
Holds 7 mL tubes
opakowanie
pack of 8 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 5247
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5051 (buckets)
Opis ogólny
- compatible with bucket/carriers 5051 and 5628
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)