Kluczowe dokumenty
Z617792
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 12 mL, size × diam. × L × 16.8 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
Synonim(y):
plastikowa rurka hodowlana, plastikowa rurka wirówkowa, probówki do hodowli, zakręcana rurka wirówkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless polystyrene tube
conical bottom
screw top blue polyethylene cap
sterylność
sterile
Właściwości
skirt
opakowanie
case of 1000
producent / nazwa handlowa
Greiner 164161
pojemność
12 mL
rozmiar śr. × dł.
× 16.8 mm × 100 mm
Opis ogólny
Rurki polistyrenowe z zamknięciami idealnie nadają się do pomiarów optycznych ze względu na ich wysoką przejrzystość. Dostępne z zakręcanym lub bagnetowym zamknięciem w kolorze niebieskim, czarnym lub białym, z możliwością wyboru wersji z fartuchem lub bez.
Zastosowanie
Probówki wirówkowe Greiner z zakrętką są odpowiednie do przetwarzania, przechowywania i wirowania próbek.
Cechy i korzyści
  • Wysoka przejrzystość dzięki wykonaniu tuby z polistyrenu
  • Zakrętka wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości
  • Nie zawiera RNazy, DNazy, ludzkiego DNA i pirogenów
  • Nieautoklawowalny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)