Kluczowe dokumenty
WHA77002810
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
clear polystyrene, membrane, non-sterile, DNA, 25 ea
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
Nazwa produktu
Whatman® 96 well PCR Clean-up UNIFILTER® filter plate, UNIFILTER, 96 well, 800 μl, DNA binding, clear polystyrene, filter bottom with long drip director, 25/pk
Materiały
clear polystyrene
conical bottom clear wells
filter
opis
96 well PCR clean-up filter plate
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 7700-2810
Whatman Article No. 28420812 (US reference)
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
800 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
800 μL
przydatność
suitable for (PCR clean-up; purified DNA is ready for sequencing, hybridization assays, and microarrays)
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Brak wzajemnych zakłóceń. Opatentowana konstrukcja zintegrowanego filtra zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między odwiertami.
  • Ekonomiczny w użyciu. Szeroki zakres opcji objętości studzienek zapewnia efektywne wykorzystanie materiałów.
  • Lepsza kontrola. Wybór mediów filtracyjnych pozwala kontrolować natężenie przepływu i charakterystykę retencji.
  • Wszechstronność. Dostępna jest szeroka gama mediów filtracyjnych, w tym włókno szklane, polipropylen, azotan celulozy, octan celulozy, nylon i celuloza jonowymienna.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA770028104061831607475