70584-M
BugBuster® Protein Extraction Reagent
Synonim(y):
Protein Extraction Reagent, Protein Extraction Solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temp. przechowywania
10-30°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- to lyse Escherichia coli BLR (DE3) cells for β-glucosidase (BglB) production and purification
- as a cell lysis buffer to treat the synechocystis PCC6803 transconjugants and measure the yellow fluorescent protein (YFP) fluorescence
- in lysis buffer for purification of glutathione S-transferase- heat shock protein family A (Hsp70) member 8 (GST- HSPA8)
Ostrzeżenie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
Powiązane treści
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.
An overview of cell lysis and protein extraction methods including detergent solubilization, freeze-thaw lysis, osmotic shock, sonication, enzymatic cell lysis, and mechanical disruption techniques such as Dounce, Polytron, and mortar and pestle homogenization.
Metody lizy komórek i ekstrakcji białek obejmują przegląd różnych technik, od rozpuszczania detergentami po mechaniczne rozbijanie, wspierając potrzeby badawcze.