Kluczowe dokumenty
WHA77002805
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
0.45 μm, clear polystyrene, polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® UNIFILTER® plates, 96 well, well volume 800 μL, 0.45 μm polypropylene membrane
Materiały
polypropylene
polypropylene membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
0.45 μm polypropylene membrane
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7700-2805
Whatman Article No. 28420808 (US reference)
rozmiar
96 well
pojemność dołka
800 μL
wielkość porów
0.45 μm
typ wiązania
non-treated surface
Cechy i korzyści
  • Brak wzajemnych zakłóceń. Opatentowana konstrukcja zintegrowanego filtra zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między odwiertami.
  • Ekonomiczny w użyciu. Szeroki zakres opcji objętości studzienek zapewnia efektywne wykorzystanie materiałów.
  • Lepsza kontrola. Wybór mediów filtracyjnych pozwala kontrolować natężenie przepływu i charakterystykę retencji.
  • Wszechstronność. Dostępna jest szeroka gama mediów filtracyjnych, w tym włókno szklane, polipropylen, azotan celulozy, octan celulozy, nylon i celuloza jonowymienna.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)