Kluczowe dokumenty
WHA77009904
Whatman® UNIFILTER® 24 well filter plates
25-30 μm, natural polypropylene, melt brown polypropylene membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Synonim(y):
mikropłytka, płytka wielokomorowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® UNIFILTER® plates 24, 25 to 30 μm melt blown polypropylene, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
Materiały
polypropylene
polypropylene membrane
Właściwości
25 to 30 μm melt blown polypropylene, natural polypropylene, filter bottom with long drip director
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 7700-9904
Whatman Article No. 28420848 (US reference)
rozmiar
24 well
maksymalna pojemność dołka
1 μm
pojemność robocza
10 mL
wielkość porów
25-30 μm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
UNIFILTER o pojemności 10 ml jest używany z dużymi objętościami próbek lub odczynników. Typowe zastosowania obejmują oczyszczanie biomolekuł przez ekstrakcję do fazy stałej i syntezę organiczną w generowaniu bibliotek chemii kombinatorycznej.
Mikropłytka polipropylenowa do oczyszczania biomolekuł
Zastosowania takie jak generowanie bibliotek chemii kombinatorycznej, które wymagają dużych objętości próbek, zależą od mikropłytek zdolnych do filtrowania i utrzymywania tych objętości. Przykładem takiego zastosowania jest oczyszczanie biomolekuł za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE).
24-dołkowe mikropłytki Whatman UNIFILTER dobrze nadają się do filtracji dużych objętości próbek. Jako płytki SPE charakteryzują się wysoką odpornością termiczną i chemiczną, a także nowatorskimi długimi kierownicami kroplowymi, które minimalizują ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego między dołkami.
Cechy i korzyści
  • Mikropłytka z polipropylenu jest odporna na ciepło i chemikalia
  • 24-dołkowa mikropłytka ze studzienkami o pojemności 10 ml, odpowiednia dla dużych objętości próbek
  • Brak wzajemnego przenikania: opatentowana konstrukcja zintegrowanego filtra kroplowego zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu między dołkami
  • Opcje mediów filtracyjnych obejmują mikrofibrę szklaną, polipropylen rozdmuchiwany w stanie stopionym, PTFE, VFE
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
UNIFILTER is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WHA770099044061831629675