Kluczowe dokumenty
WH0025902M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTHFD1L antibody produced in mouse
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp586G1517, Anti-FLJ21145, Anti-FTHFSDC1, Anti-dJ292B18.2, Anti-methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 1-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
1E8, monoclonal
application:
ELISA (i)
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, rat, human
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MTHFD1L(25902)
Opis ogólny
One-carbon substituted forms of tetrahydrofolate (THF) are involved in the de novo synthesis of purines and thymidylate and support cellular methylation reactions through the regeneration of methionine from homocysteine. MTHFD1L is an enzyme involved in THF synthesis in mitochondria (Christensen et al., 2005 [PubMed 15611115]).[supplied by OMIM
Immunogen
MTHFD1L (NP_056255, 801 a.a. ~ 899 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VFKTDTRAEIDLVCELAKRAGAFDAVPCYHWSVGGKGSVDLARAVREAASKRSRFQFLYDVQVPIVDKIRTIAQAVYGAKDIELSPEAQAKIDRYTQQG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)