Merck
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino(propane-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
1,3-Propane-d6-diamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCD2CD2CD2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
tw
140 °C (lit.)
mp
-12 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
Klucz InChI
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)