Merck
618527
Sigma-Aldrich
D-Alanine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
90.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp
291 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i4+1
Klucz InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-GNVKNKTISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
DeAnna C Bublitz et al.
Cell, 179(3), 703-712 (2019-10-08)
Peptidoglycan (PG) is a defining feature of bacteria, involved in cell division, shape, and integrity. We previously reported that several genes related to PG biosynthesis were horizontally transferred from bacteria to the nuclear genome of mealybugs. Mealybugs are notable for