Merck
614173
Sigma-Aldrich
Glycerol formal-d2
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D2H6O3
Masa cząsteczkowa:
106.12
Kod UNSPSC:
50161901
czystość izotopowa
98 atom % D
bp
192-193 °C
gęstość
1.226 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)