Merck
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
Klucz InChI
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą klienta w zakresie izotopów stabilnych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)