Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA035434
Sigma-Aldrich
Anti-MTHFD2L antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało Mthfd2L, Przeciwciało Mthfd2L - Przeciwciało anty-MTHFD2L produkowane u królików
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PASHTYVRNKIRAASAVGICSELILKPKDVSQEELLDVTDQLNMDPRVSGILVQLPLPDHVDERTI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Zależne od NADP białko dehydrogenazy metylenotetrahydrofolianowej 2 (MTHFD2L) jest dorosłym mitochondrialnym izozymem MTHFD obecnym w komórkach ssaków. Gen MTHFD2L znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 4q13.3.
Immunogen
methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 2-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MTHFD2L wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Zależne od NADP białko podobne do dehydrogenazy metylenotetrahydrofolianowej 2 (MTHFD2L) katalizuje konwersję 5,10-metylenotetrahydrofolianu (CH2-THF) do formylo-THF (CHO-THF), substratu do produkcji mrówczanu. Posiada dwufunkcyjną aktywność dehydrogenazy CH2-THF i cyklohydrolazy 5,10-metenylo-THF.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79817
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Nilsson et al.
Gene, 716, 144032-144032 (2019-08-05)
Mitochondrial folate metabolism is central to the generation of nucleotides, fuelling methylation reactions, and redox homeostasis. Uniquely among the reactions of the mitochondrial folate pathway, the key step of the oxidation of 5,10-methylene-tetrahydrofolate (CH2-THF) can be catalysed by two isozymes
Combined donor and recipient non-HLA genotypes show evidence of genome-wide association with transplant-related mortality (TRM) after HLA-matched unrelated donor blood and marrow transplantation (URD-BMT)(DISCOVeRY-BMT study)
Sucheston-Campbell L E, et al.
Blood (2015)