Kluczowe dokumenty
AXYP96450VCS
V-bottom assay plate
size 96 wells, V-bottom clear polypropylene wells, maximum volume 500 μL, pkg of 10x5plates/cs, sterile
Synonim(y):
V-Bottom Plate
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały:
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
maksymalna pojemność:
500 μL
rozmiar:
96 wells
pojemność robocza:
450 μL
Materiały
V-bottom clear polypropylene wells
clear plate
sterylność
sterile
Właściwości
lid: no
skirt
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc P-96-450V-C-S
Corning
opakowanie
pkg of 10x5plates/cs
maksymalna pojemność
500 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
450 μL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Axygen® V-bottom assay plates are manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • The plates can withstand temperatures down to -80°C.
  • Ideal for sample collection, in vitro growth chambers, and long-term storage.
  • The ultra-flat surface of the plates can be sealed using heat sealing film for sample protection.
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)