Kluczowe dokumenty
I9660
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin α2b (CD41) antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/248, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CD41, Anti-CD41B, Anti-GP2B, Anti-GTA, Anti-ITGA2B integrin, alpha 2b
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PM6/248, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
baboon, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-2 μg/mL using human platelets
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
Gen ITGA2B (integrin subunit α 2b) koduje jedną z 18 podjednostek α integryn, które są transmembranowymi heterodimerami α/β. Heterodimery u ssaków składają się z kombinacji jednej z 18 możliwych podjednostek α wraz z jedną z ośmiu podjednostek β. Podjednostki α i β są białkami błonowymi typu I, które zawierają pojedynczy region transbłonowy łączący dużą domenę zewnątrzkomórkową i krótki niekatalityczny ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
human platelet membranes
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Integryny funkcjonują w różnych procesach komórkowych, takich jak migracja tkanek podczas embriogenezy, adhezja komórkowa, przerzuty nowotworowe oraz funkcje komórek pomocniczych i zabójczych limfocytów. Heterodimer αIIbβ3 funkcjonuje głównie w agregacji płytek krwi, kluczowym procesie w hemostazie i zakrzepicy. Integryna αIIbβ3, określana również jako glikoproteina IIbIIIa, jest głównym receptorem adhezyjnym na płytkach krwi, który jest zdolny do wiązania się z fibrynogenem po stymulacji płytek krwi. Defekty tego genu są związane z trombastenią Glanzmanna, autosomalnym recesywnym zaburzeniem krwawienia.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catherine Huang et al.
Breast cancer research : BCR, 13(4), R84-R84 (2011-09-03)
The overexpression of human epidermal growth factor receptor (HER)-2 in 20% of human breast cancers and its association with aggressive growth has led to widespread use of HER2-targeted therapies, such as trastuzumab (T) and lapatinib (L). Despite the success of
Jaewon Han et al.
Current biology : CB, 16(18), 1796-1806 (2006-09-19)
Integrin receptors, composed of transmembrane alpha and beta subunits, are essential for the development and functioning of multicellular animals. Agonist stimulation leads cells to regulate integrin affinity ("activation"), thus controlling cell adhesion and migration, controlling extracellular-matrix assembly, and contributing to
Y-Q Ma et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 5(7), 1345-1352 (2007-07-20)
Integrin alpha(IIb)beta(3) plays a critical role in platelet aggregation, a central response in hemostasis and thrombosis. This function of alpha(IIb)beta(3) depends upon a transition from a resting to an activated state such that it acquires the capacity to bind soluble
Melanie A Burkhardt et al.
Scientific reports, 6, 21071-21071 (2016-02-18)
Low correlations of cell culture data with clinical outcomes pose major medical challenges with costly consequences. While the majority of biomaterials are tested using in vitro cell monocultures, the importance of synergistic interactions between different cell types on paracrine signalling
Asier Jayo et al.
Haematologica, 91(10), 1352-1359 (2006-10-05)
Glanzmann thrombasthenia is an autosomal recessive bleeding disorder characterized by a life-long hemorrhagic tendency and absent or severely reduced platelet aggregation in response to agonists, caused by quantitative or qualitative abnormalities in the platelet fibrinogen receptor, integrin alphaIIb beta3. The