Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0003851M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KRT4 antibody produced in mouse
clone 5H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CK4, Anti-CYK4, Anti-FLJ31692, Anti-K4, Anti-keratin 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT4(3851)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny genów keratynowych. Cytokeratyny typu II składają się z zasadowych lub obojętnych białek, które są ułożone w pary heterotypowych łańcuchów keratynowych współeksprymowanych podczas różnicowania prostych i warstwowych tkanek nabłonkowych. Ta cytokeratyna typu II ulega specyficznej ekspresji w zróżnicowanych warstwach nabłonka błony śluzowej i przełyku z członkiem rodziny KRT13. Mutacje w tych genach są związane z zespołem White Sponge Nevus, charakteryzującym się leukoplakią jamy ustnej, przełyku i odbytu. Cytokeratyny typu II są skupione w regionie chromosomu 12q12-q13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KRT4 (NP_002263, 194 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSKNLEPLFETYLSVLRKQLDTLGNDKGRLQSELKTMQDSVEDFKTKYEEEINKRTAAENDFVLKKDVDAAYLNKVELEAKVDSLNDEINFLKVLYDAELSQMQTH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Akane Ozaki et al.
Histochemistry and cell biology, 151(4), 315-326 (2018-10-18)
Vitamin A, which is found in serum, is known to affect keratinocyte proliferation, epidermal differentiation, and keratinization. In mice, stratified epithelia in the oral cavity, esophagus, and forestomach are keratinized; however, these epithelia are not keratinized in humans. Several studies
Shoko Ishikawa et al.
Microscopy (Oxford, England), 71(3), 152-160 (2022-03-16)
Retinoic acid (RA) plays an important role in epithelial homeostasis and influences the morphology, proliferation, differentiation and permeability of epithelial cells. Mouse keratinocytes, K38, reconstituted non-keratinized stratified epithelium in three-dimensional (3D) cultures with serum, which contains retinol (a source of